Läs mer
Alexandra™ Unisex vit nagel framtillre labbrock
Beskrivning
- Unisex asymmetrisk nagelframre laboratorierock
- Stretchmanschetter för komfort
- Två höftfickor, en bröstficka
- Maskintvättbar och industriellt tvättbar
- Unisex
- Längd 43 tum/110 cm
- 245gsm 67% polyester/33% bomull
- Finns i ett urval av färger i det bredare produktsortimentet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polybomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Pressreglar |
| Manschettstil | Stickning |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | 3 |
| Visa mer |