Läs mer
Alexandra™ Unisex White Stud Front Lab Coat
Storlek:
X-Small
Small
Intermediär
Betydande
X-Large
2X-large
3X-Large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Unisex asymmetrical stud front laboratory coat
- Stretch cuffs for comfort
- Two hip pockets, one chest pocket
- Machine washable and industrially launderable
- Unisex
- Length 43ins/110cm
- 245gsm 67% polyester/33% cotton
- Available in a choice of colours in the wider product portfolio
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | 2X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Polybomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Manschettstil | Sticka |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Antal fickor | 3 |
| Visa mer |