Beskrivning
- För provtagning av små volymer pulver och granulat
- Kemiskt resistent 316L rostfritt stålkonstruktion
- Olika provstorlekar kan tas med samma provtagare
- Inkluderar följande:
- 1 T-stångshandtag
- 4 Handtagsförlängningsstänger
- 1 Provkammare av typ 1
- 1 Typ 2 provkammare
- 10 provtagningstips
- 1 högkvantitetsprovtagningsväska
- Alla varor som ingår finns att köpa individuellt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Enhetsdosprovtagningsset |
| Material | Rostfritt stål (316L) |
| Inkluderar | Handtag, förlängningsstång, provkammare, provtagningsspetsar och provtagningslåda |