Läs mer
ZVG™ Unitex™ Torkar
Produktkod. 17823675
Färg:
Turkos knapp
Produktkod. 17823675
Brand: ZVG™ 1014801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa bekväma rengöringshanddukar är gjorda av viskos nonwoven-material med textilliknande egenskaper och har en hög vätskeabsorptionsförmåga.
Viskosfibrer, tillverkade industriellt av cellulosa, ger tyget dess ''naturliga syntetiska'' textilkaraktär. Den kemiska sammansättningen av detta material liknar den hos bomull. Viskosprodukter är absorberande, flexibla och hållbara.
  • Kan användas både torrt och vått
  • Idealisk för rengöring och avfettning av ytor, som de som ska målas (i kombination med rengöringsmedel som silikonborttagningsmedel, vattenbaserade rengöringsmedel eller vatten)
  • Bra att använda med 2K-färger och vattenbaserade färger
  • Riv- och lösningsmedelsresistent
  • Silikonfri
  • Luddfri
Spezifikation
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 15 tum
Längd (metrisk) 38 cm
Bredd (engelska) 11,8 tum
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Polyestercellulosa
Färg Turkos knapp
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt