Läs mer
Welch™ univac Diaphragm Pump System
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Flödeshastighet:
300/333 l/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Three stage structure of 4 assigned chemically resistant diaphragm pump
- Easy to service structure
- Each diaphragm pump with gas ballast valve
- Mobile, space-saving, with cover plate
- Developed particularly for vacuum networks
- Pumping speed: 300/333L/min
- Power consumption: 4A
Specifikationer
Specifikationer
| Amperage | 4 A |
| Djup (metriskt) | 95 cm |
| Modell | MPKC 2403 T |
| Flödeshastighet | 300/333 l/min |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (engelska) | 25.5 in. |
| Total höjd (metrisk) | 65 cm |
| Total bredd (engelska) | 14.9 in. |
| Total bredd (metrisk) | 38 cm |
| Pumptyp | Pump System |
| Visa mer |