Läs mer
LAUDA Universa PRO
Beskrivning
- LAUDA Universa PRO hängande termostat med avancerad elektronik säkerställer exakt styrprecision
- Allroundern för mångsidiga laboratorieapplikationer
- Färg 3,5 tum TFT-display med gradientgrafik erbjuder tydlig menynavigering på sex språk
- Cirkulationspump kan justeras i sex steg för flexibel flödesfördelning
- Utrustad med Ethernet, USB, och WiFi-gränssnitt som standard
- Fjärrkontroll med LAUDA Command (Professional)-appen
- Fjärrunderhåll med LAUDA. LIVE-tjänster
- Skruvklämma ingår för badkärl upp till 30 mm väggtjocklek och minst 150 mm djup
- Värmekapacitet upp till 2,8 kW
- Effektiv variabel pump med sex justerbara effektsteg
Specifikationer
Specifikationer
| Kommunikationer | Wi-Fi, Ethernet, USB |
| Flödeshastighet | 22 l/min |
| Pumptyp | Variopump (Tryckpump med effektnivåer) |
| Temperaturområde | 30 °C till 200 °C |
| Typ | Nedsänkningscirkulator |
| Värmekapacitet | 2.8 kW |
| Pluggtyp | CEE7/7 |
| Elektriska krav | 200 till 240 V, 50/60 Hz |