Läs mer
LAUDA Universa U 2040 M
Produktkod. 30968675
Change view
Kommunikationer:
Ethernet, USB, LiBuS/Pt100
Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100
Pluggtyp:
BS1363
CEE7/7
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kommunikationer Pluggtyp
30968675 Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 CEE7/7
30968617 Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 BS1363
30968662 Ethernet, USB, LiBuS/Pt100 CEE7/7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30968675 Leverantör LAUDA Leverantörsnummer L003756
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
En temperaturkontrolllösning designad för krävande tillämpningar, som erbjuder pålitlig kylprestanda med temperaturkapacitet ner till -90 °C
  • LAUDA Universa MAX kyltermostater med 5 tum färgad TFT-display
  • Samtidig visning av temperaturvärden med historikgraf
  • Rensa menynavigering på sex språk med driftstatussymboler
  • Enkel kontroll via markör och mjukknappar
  • Hastighetsstyrd inverterkompressor med elektroniska expansionsventiler
  • Hastighetsstyrda fläktar för förbättrad energieffektivitet
  • Minskade driftskostnader och längre livslängd
  • Dynamisk start till inställd temperatur
  • Tystare drift
  • Naturliga köldmedier med en köldmedelsmängd
  • Hållbar och miljömedveten kylning
  • Inbyggd LAUDA Varioflex-pump (kraftfull trycksugpump)
  • Åtta valbara effektnivåer med justerbar flödesfördelning
  • Utrustad med Ethernet, USB, och WiFi-gränssnitt som standard
  • Pt100/LiBus-modul inkluderad
  • Fjärrkontroll med LAUDA Command (Professional)-appen
  • Fjärrunderhåll med LAUDA. LIVE-tjänster
  • Värmekapacitet upp till 3,7 kW
  • Mycket effektivt kylsystem – 78 % energibesparing
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 21 L
Kommunikationer Wi-Fi, Ethernet, USB, LiBuS/Pt100
Kylkapacitet 0.8 kW
Flödeshastighet 32 L/min.
Pumptyp Variopump (Tryckpump med effektnivåer)
Temperaturområde -40 °C till +200 °C
Typ Cirkulerande vattenbad
Värmekapacitet 3.7 kW
Inkluderar Lock
Pluggtyp CEE7/7
Kylmedel R-290 (GWP 3), 0,080 kg, 0,0 t CO2-eq
Temperaturnoggrannhet 0.01 K
Elektriska krav 200 till 240 V, 50/60 Hz