Läs mer
Ansell™ Universal™ 87-650 serie gula naturgummi latex nedsänkningshandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
144 par
Beskrivning
- Handskydd
- Naturgummilatex (Beläggningsmaterial)
- Bomullsflockning (linermaterial)
- Sensibilisatorer: Naturgummiproteiner, zinkdietylditiokarbamat
- Goda fysiska egenskaper och fingerfärdighet
- Proteinnivå:< 50 μg/g (modifierat Lowry-test)
- Klorerad för att förbättra kemisk resistens, bärande egenskaper och för att minimera mängden allergiframkallande proteiner
Användningsområden:
- Använd inte mot lågor eller temperaturer< 0 C °eller> 100 °C
- Dålig kontra oljor, fetter, organiska lösningsmedel och kolväten
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Gummi latex |
| Manschettmaterial | Naturgummi latex |
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Latexfri | Nej |
| Produkttyp | Nedsänkningshandskar |
| Storlek | 8 |
| Stil | 87-650 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| Färg på handskemanschett | Gult |
| Handske manschettstil | Rosa färgad |
| Visa mer |