Learn More
Ansell™ Universal™ 87-650 serie gula naturgummi latex nedsänkningshandskar
Product Code. p-8005376 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
7
8
9
10
missing translation for 'unitSize'
12 par
144 par
Product Code. 11786723
missing translation for 'mfr': Ansell™ 87650100BP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
100 % naturgummi ger utmärkt känslighet med överlägsen draghållfasthet. Flockfoder i ren bomull är mjukt, icke irriterande och superbekvämt. Speciellt behandlad för att minska risken för allergiska reaktioner.
  • Handskydd
  • Naturgummilatex (Beläggningsmaterial)
  • Bomullsflockning (linermaterial)
  • Sensibilisatorer: Naturgummiproteiner, zinkdietylditiokarbamat
  • Goda fysiska egenskaper och fingerfärdighet
  • Proteinnivå:< 50 μg/g (modifierat Lowry-test)
  • Klorerad för att förbättra kemisk resistens, bärande egenskaper och för att minimera mängden allergiframkallande proteiner
Användningsområden:
  • Använd inte mot lågor eller temperaturer< 0 C °eller> 100 °C
  • Dålig kontra oljor, fetter, organiska lösningsmedel och kolväten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material på baksidan Gummi latex
Manschettmaterial Naturgummi latex
Beläggningsmaterial Naturgummi latex
Latexfri Nej
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 10
Stil 87-650
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Rosa färgad
Liner material Bomullsflockning
Kvantitet 144 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 87-650