Läs mer
Fisherbrand™ Universal absorberande rulle
Produktkod. 15843720 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
92 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15843720 92 l Varje
1 options
Produktkod. 15843720
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Universal Absorbent Roll absorberar industriella vätskor inklusive oljor, vatten, lösningsmedel och kylmedel.
  • Ensidig spunbound ger hållbarhet och låg ludd på ena sidan
  • Flera perforeringar för enkel användning och för att minimera avfall
  • Fleranvändbart underhållssorbent som kan användas på fem olika sätt
    • Soc för att fånga upp läckor och droppar runt maskiner
    • Torka för att rengöra maskiner eller maskindelar
    • Pad för att suga upp små spill
    • Rulla för att hålla gångvägarna säkra
    • Kudde under ihållande droppkällor
Specifikationer
Färg Grå
Kapacitet (metrisk) 92 l
Material Spunbond, Meltblown
Typ Universal sorbent
För användning med (applikation) Översprutning, läckage och dropp i trum- och vätskeförvaringsutrymmen, arbetsstationer, runt och under läckande maskiner
Förpackningsmängd 1 rulle
Tjocklek 2-ply
Mått (L x B) 46 m x 38 cm
Längd (engelska) 150 ft.
Längd (metrisk) 46 m
Bredd (engelska) 14,96 tum.
Bredd (metrisk) 38 cm
Diameter (engelska) 2,99 tum.
Diameter (metrisk) 76 mm
Vikt (engelska) 15.87 lb.
Vikt (metrisk) 7.2 kg