Läs mer
BINDER™ Universal Access Port
Produktkod. 16646473 Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers Series VD, VDL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16646473
Brand: BINDER™ 86120003
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ytterligare universell DN 40-åtkomstport för positionering av sensorer eller matningsledningar i kammaren.
  • Universell
  • DN 40 åtkomstport
  • För positionering av sensorer eller matningsledningar i kammaren
Specifikationer
Beskrivning Universal Access Port - Ytterligare DN 40 liten fläns universell accessport med blindfläns, för positionering av sensorer eller matningsledningar i kammaren.
För användning med (utrustning) BINDER Chambers Series VD, VDL
Typ Tillbehörsportar
Storlek Universell
Spänning 120/230 V