Läs mer
IKA™ Stickmax Universal självhäftande matta
Produktkod. 10567655 Handla allt IKA Produkter
Change view
Mått (L x B):
200 x 200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10567655 200 x 200 mm Varje
1 options
Produktkod. 10567655 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0003920000
I lager
Lägg i varukorgen
Aggiungi al carrello
Fäster på shakerplattor för ofta skiftande kärltyper och storlekar. IKA™ Stickmax Universal självhäftande matta ger sidlutningsrörelse för enkel borttagning av kärl. Lämplig för desinfektion.
Universell självhäftande matta för shakers. Idealisk för att ofta byta fartygstyper och storlekar
  • Självhäftande
  • Kärlen kan enkelt tas bort tack vare sidlutningsrörelse
  • Lämplig för desinfektion
  • Mått (B x D): 200 x 200 mm
  • Tillåten omgivningstemperatur: 5-80° C
  • Max. hastighet: 300 rpm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Självhäftande matta
Mått (L x B) 200 x 200 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
För användning med (applikation) Ändrar ofta fartygstyper och storlekar
För användning med (utrustning) Shakers