Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Mini Rotatorer
Produktkod. 16504792 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
1 L kolvklämma
100/125 ml kolvklämma
2 L kolvklämma
250 ml kolvklämma
50 ml kolvklämma
500 ml kolvklämma
Platt plattform med gummimatta
Slangstöd 1,5 ml
Slangstöd 15 ml
Slangstöd 50 ml
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Universal (aluminium) plattform
Universell anslutning
Mått (L x B):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Mått (L x B) unitSize
16504792 Universal (aluminium) plattform 310 x 284 mm Varje
16514792 50 ml kolvklämma 59 x 38 mm -
16524792 100/125 ml kolvklämma 66 x 43 mm -
16534792 250 ml kolvklämma 85 x 55 mm Varje
16544792 500 ml kolvklämma 105 x 59 mm -
16554792 1 L kolvklämma 130 x 77 mm -
16564792 2 L kolvklämma 168 x 91 mm Varje
16574792 Sticky Mat, 14 x 14 cm 140 x 140 mm Varje
16584792 Platt plattform med gummimatta 330 x 270 mm Varje
16594782 Universell anslutning 307 x 303 mm -
16524802 Slangstöd 1,5 ml 197 x 86 mm -
16534802 Slangstöd 15 ml 262 x 112 mm -
16544802 Slangstöd 50 ml 262 x 112 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 16504792 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882105
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få diverse tillbehör för användning med digitala minirotatorer
Diverse tillbehör för användning med digitala minirotatorer
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universell plattform
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Material Aluminium
Mått (L x B) 310 x 284 mm
Längd (engelska) Plattform 12,21 tum.
Längd (metrisk) plattform 310 mm
Bredd (engelska) Plattform 11,18 tum.
Bredd (metrisk) Plattform 284 mm
Beskrivning Universal (aluminium) plattform
För användning med (utrustning) Digital Mini Rotatorer, Rocker, Rotator, Mixer
Garanti och serviceerbjudande 2 år