Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Mini Rotatorer
Produktkod. 16544792 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
1 L kolvklämma
100/125 ml kolvklämma
2 L kolvklämma
250 ml kolvklämma
50 ml kolvklämma
500 ml kolvklämma
Platt plattform med gummimatta
Slangstöd 1,5 ml
Slangstöd 15 ml
Slangstöd 50 ml
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Universal (aluminium) plattform
Universell anslutning
Mått (L x B):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16544792
Brand: Thermo Scientific™ 88882109
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få diverse tillbehör för användning med digitala minirotatorer
Diverse tillbehör för användning med digitala minirotatorer
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 500 ml kolvklämma
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 105 x 59 mm
Beskrivning 500 ml kolvklämma
För användning med (utrustning) Digital Mini Rotatorer, Rocker, Rotator, Mixer