Beskrivning
Diverse tillbehör för användning med digitala minirotatorer
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Rörkapacitet | 50 mL |
| Produkttyp | Slangstöd, 50 ml |
| Material | Plast |
| Mått (L x B) | 262 x 112 mm |
| Mått (L x B x H) | 262 x 112 x 140 mm |
| Beskrivning | Slangstöd 50 ml |
| För användning med (utrustning) | Vippa, rotator, mixer |