Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Mini Rotatorer
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
1 L kolvklämma
100/125 ml kolvklämma
2 L kolvklämma
250 ml kolvklämma
50 ml kolvklämma
500 ml kolvklämma
Platt plattform med gummimatta
Slangstöd 1,5 ml
Slangstöd 15 ml
Slangstöd 50 ml
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Universal (aluminium) plattform
Universell anslutning
Mått (L x B):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Diverse tillbehör för användning med digitala minirotatorer
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 1 L kolvklämma |
| Material | Rostfritt stål, gummi |
| Mått (L x B) | 130 x 77 mm |
| Beskrivning | 1 L kolvklämma |
| För användning med (utrustning) | Digital Mini Rotatorer, Rocker, Rotator, Mixer |