Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Mini Rotatorer
Produktkod. 16594782 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
1 L kolvklämma
100/125 ml kolvklämma
2 L kolvklämma
250 ml kolvklämma
50 ml kolvklämma
500 ml kolvklämma
Platt plattform med gummimatta
Slangstöd 1,5 ml
Slangstöd 15 ml
Slangstöd 50 ml
Sticky Mat, 14 x 14 cm
Universal (aluminium) plattform
Universell anslutning
Mått (L x B):
59 x 38 mm
66 x 43 mm
85 x 55 mm
105 x 59 mm
130 x 77 mm
168 x 91 mm
197 x 86 mm
140 x 140 mm
262 x 112 mm
307 x 303 mm
310 x 284 mm
330 x 270 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Mått (L x B) unitSize
16594782 Universell anslutning 307 x 303 mm -
16504792 Universal (aluminium) plattform 310 x 284 mm Varje
16514792 50 ml kolvklämma 59 x 38 mm -
16524792 100/125 ml kolvklämma 66 x 43 mm -
16534792 250 ml kolvklämma 85 x 55 mm Varje
16544792 500 ml kolvklämma 105 x 59 mm -
16554792 1 L kolvklämma 130 x 77 mm -
16564792 2 L kolvklämma 168 x 91 mm Varje
16574792 Sticky Mat, 14 x 14 cm 140 x 140 mm Varje
16584792 Platt plattform med gummimatta 330 x 270 mm Varje
16524802 Slangstöd 1,5 ml 197 x 86 mm -
16534802 Slangstöd 15 ml 262 x 112 mm -
16544802 Slangstöd 50 ml 262 x 112 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 16594782 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få diverse tillbehör för användning med digitala minirotatorer
Diverse tillbehör för användning med digitala minirotatorer
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål, plast, gummi
Mått (L x B) 307 x 303 mm
Mått (L x B x H) 307 x 303 x 145 mm
Beskrivning Universell anslutning
För användning med (utrustning) Digital Mini Rotatorer, Rocker, Rotator, Mixer