Läs mer
IKA™ Universell anslutning
Handla allt IKA Produkter
Mått (L x B):
335 x 425 mm
500 x 480 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för mer än 250 ml
- Mått (D x B x H): 500 x 480 x 120 mm
- Uppsättningsplatta: 420 x 420mm
- Vikt: 4000g
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Universell anslutning |
| Mått (L x B) | 335 x 425 mm |