Läs mer
S Murray and Co™ Universal bandage sax
Produktkod. 12962065
Change view
Längd (metrisk):
175 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12962065 175 mm Varje
1 options
Produktkod. 12962065 Leverantör S Murray and Co™ Leverantörsnummer D917/05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 SEK
    136.63 SEK / Paket med 1
    Save 12.37 SEK
    8% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna sax för att klippa allt från bandage till rostfritt stålnät. S Murray™ Universal bandage saxar är tunga men lätta med rostfria blad och robust konstruktion.
  • Nickelpläterat stål
  • Rak med en vass spets
  • För att klippa allt från bandage till rostfritt stålnät
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Produkttyp Universal bandage sax
Bladstil Rak
Längd (metrisk) 175 mm
Material Rostfritt stål