Beskrivning
Batch-kvarn lämplig för torrmalning av hårda och spröda ämnen upp till 250 ml med en fast hastighet på 20 000 rpm.
- Dubbelväggig malkammare kan kylas med vatten genom två slangadaptrar
- Uttagbar malningskammare är lätt att rengöra
- Två malkammare kan styras växelvis med en drivenhet
- M 21-blad ingår
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Kvarn |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Certifikat och efterlevnad | IP 21, DIN EN 60529 |
| Djup (metriskt) | 170 mm |
| Elektriska krav | 230/115 V, 50/60 Hz, 550 W |
| För användning med (utrustning) | För torrslipning av hårda och spröda ämnen, två slipkammare |
| Hårdhet | Max: 5 Mohs |
| Höjd (metrisk) | 350 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Hastighet | 20,000 rpm |
| Visa mer |