Läs mer
Eppendorf™ Universalskopor för S-4xUniversal Rotor
Handla allt Eppendorf Produkter
Kvantitet:
2 Pk.
4 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 4
Beskrivning
- Lämplig för S-4xUniversal Rotor
- Accepterar adaptrar för rör, flaskor och tallrikar
- Varierande platser beroende på adapter som används
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | S-4xUniversal Rotor |
| Kvantitet | 2 Pk. |