Läs mer
R&L Enterprises™ Universal Bunsen brännare
Produktkod. 12852144 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12852144 160 mm Varje
1 options
Produktkod. 12852144
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En utmärkt lösning för uppvärmning, sterilisering och förbränning i laboratoriet. R&L Enterprises™ Universal bunsenbrännare är designade för att använda ett brett utbud av gaser.
  • För användning med kolgas, naturgas (metan), butan, propan eller blandningar av dessa gaser
  • Med justerbar stråle, skruvad luftregulator, gasstyrningsnålventil och justerbar baffel
  • Tillverkad i mässing med nickelplätering
  • Gastätningsfett appliceras på gängan på röret och strålen
  • Konstruerad med en pressgjuten bas med kraftigt tryck målad i kemiskt resistent blå akrylfinish
  • Testad för flamkvalitet och läckage före packning
Specifikationer
Produkttyp Universalbrännare
Gastyp Butan, Kol, Naturgas, Propan
Material Mässing
Diameter (metrisk) yttre inlopp 9 mm
Höjd (metrisk) 160 mm
Antal per förpackning 1 st.
Vikt (metrisk) 0.29 kg