Läs mer
Heathrow Scientific™ Universal karusellpipettställ
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Beskrivning
En elegant och modern design gör det möjligt för detta stativ att säkert hålla praktiskt taget alla kända pipettermärken på marknaden, vilket gör det verkligen universellt samtidigt som det tillför en nyans av färg till en bänkskiva. Insatser på de övre hållarna kan läggas till eller tas bort för att passa olika pipettbredder. Enhandsborttagning eller utbyte av pipetter görs enkelt med ett roterande huvud och en stabil viktbas. Att flytta stativet samtidigt som pipetterna hålls på plats är enkelt med ett snabbgreppshandtag som låter användaren ta tag och gå. Pipettstativet kommer med extra övre blad för att möjliggöra flera färgkodningskonfigurationsalternativ samt en färgbyte på din arbetsyta, för lite roligare.
- Idealisk för labb som inte vill bindas till ett specifikt märke av pipett, eller som redan har flera märken i bruk
- Den viktade basen gör det enkelt att ta bort eller byta pipetter med en hand
- Pipetter hålls i vertikalt läge för att förhindra kontaminering
- Vrid bekvämt stativhuvudet för att välja eller lagra pipetter
- Snabbgreppshandtag för att flytta pipettstativet (laddat eller urladdat)
- Olika färgalternativ möjliggör färgkodningspipettplacering
- Enheten är inte autoklaverbar men kan rengöras med tvål/vatten eller vanliga laboratoriedesinfektionsmedel
- Tillverkad av ABS (Akrylonitril Butadien Styrene)
- US patentsökt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Hold (Håll) |
| Beskrivning | Övre Hållare: Lila/Klar, Nedre Hållare: Lila |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Lila/Klar |
| För användning med | Pipettes |
| Typ av grepp | Snabbgreppshandtag |
| Material | ABS |
| Modell | 120481 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Pipettställ |
| Visa mer |