Läs mer
Heathrow Scientific™ Universal karusellpipettställ
Produktkod. 16360656 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Färg:
Diverse
Lila/Klar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
16360656 Diverse
16340656 Lila/Klar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16360656 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer 120499
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1296.15 SEK
    927.07 SEK / Paket med 1
    Save 369.08 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Håll och förvara pipetter med stil med det nya universella pipettstället, som rymmer upp till 8 enkelkanaler, 4 flerkanaler eller en kombination av båda pipetterna.
En elegant och modern design gör det möjligt för detta stativ att säkert hålla praktiskt taget alla kända pipettermärken på marknaden, vilket gör det verkligen universellt samtidigt som det tillför en nyans av färg till en bänkskiva. Insatser på de övre hållarna kan läggas till eller tas bort för att passa olika pipettbredder. Enhandsborttagning eller utbyte av pipetter görs enkelt med ett roterande huvud och en stabil viktbas. Att flytta stativet samtidigt som pipetterna hålls på plats är enkelt med ett snabbgreppshandtag som låter användaren ta tag och gå. Pipettstativet kommer med extra övre blad för att möjliggöra flera färgkodningskonfigurationsalternativ samt en färgbyte på din arbetsyta, för lite roligare.
  • Idealisk för labb som inte vill bindas till ett specifikt märke av pipett, eller som redan har flera märken i bruk
  • Den viktade basen gör det enkelt att ta bort eller byta pipetter med en hand
  • Pipetter hålls i vertikalt läge för att förhindra kontaminering
  • Vrid bekvämt stativhuvudet för att välja eller lagra pipetter
  • Snabbgreppshandtag för att flytta pipettstativet (laddat eller urladdat)
  • Olika färgalternativ möjliggör färgkodningspipettplacering
  • Enheten är inte autoklaverbar men kan rengöras med tvål/vatten eller vanliga laboratoriedesinfektionsmedel
  • Tillverkad av ABS (Akrylonitril Butadien Styrene)
  • US patentsökt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Beskrivning Övre Hållare: Blandad, Nedre Hållare: Klar
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Diverse
För användning med Pipetter
Typ av grepp Snabbgreppshandtag
Material ABS
Modell 120499
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipettställ
För användning med (applikation) Pipetter, vätskehantering
För användning med (utrustning) centrifug
Inkluderar Övre och nedre hållare
Förpackningstyp Kartong
Kvantitet 1 Ea.
Garanti 1 år
Mått (L x B x H) Bas: 6,2 tum, topp: 9 x 16,1 tum. (15,8 x 22,9 x 40,8 cm)
Bredd (engelska) Bas: 6,2 tum, topp: 9 tum.
Bredd (metrisk) Bas: 15,8 cm; Topp: 22,9 cm
Höjd (engelska) 16,1 tum
Höjd (metrisk) 40.8 cm
Vikt (engelska) 2.55 lb.
Vikt (metrisk) 1.15 kg