Läs mer
Spectrum Labs™ Universal dialysslangförslutning
Produktkod. 15390792
Change view
:
70 mm tätningsbredd
Produktkod.
15390792 70 mm tätningsbredd
1 options
Produktkod. 15390792 Leverantör Spectrum Labs™ Leverantörsnummer 142174
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Spectrum Labs™ Universal dialysslangförslutning tätar dialysslangen säkert utan risk för läckage.
  • Att använda återförslutningsbara förslutningar är den föredragna metoden för att täta dialysslangar utan risk för läckage.
  • Knytna knutar är nästan omöjliga att öppna och återförsegla och resulterar ofta i skadade, läckande membran.
  • Universalförslutningar är för användning med alla membrantyper.
  • Speciellt utformad med skonsamma tätande åsar
  • Idealisk allroundförslutning som skapar en pålitlig tätning med alla membrankvaliteter, typer och tjocklekar.
  • För bästa resultat, välj ett par förslutningar som har en tätningsbredd som är 4 till 10 mm längre än dialysslangens plana bredd.
Specifikationer
Produkttyp Universalförslutning
Membran Biotech Cellulose Ester, Regenerated Cellulose och PVDF
Material Polyamid 6.6 Dupont (Nylon )
Bredd (metrisk) 70 mm tätningsbredd
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Stängningsfärg Blått
Förslutningstyp Universell stängning
Steriliseringsmetod Gammastrålning eller etylenoxid
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 90 °C
Kvantitet 10/Pk.
För användning med (applikation) Alla membrantyper