Läs mer
Fisherbrand™ Universal GC-kapilläranslutningar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Anslutningar:
Rak
Y-formad
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Universal kapillärkontakt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0,30 till 0,75 mm |
| Anslutningar | Y-formad |
| Inkluderar | Box av polypropen |
| Kvantitet | 1/Låda |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,20 till 0,53 mm |
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | Fused-Silica Kapillärkolonner i GC |