Läs mer
Fisherbrand™ Universal GC-kapilläranslutningar
Produktkod. p-7147322 Handla allt Fisherbrand Produkter
Anslutningar:
Rak
Y-formad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16358347
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För exakta anslutningar av kapillärkolonner med smält kisel vid gaskromatografi. Fisherbrand™ Universal GC-kapillärkopplingar är raka eller Y-formade kopplingar för sammanfogning av alla pelare med en innerdiameter på 0,20-0,53 mm och en ytterdiameter på 0,30-0,75 mm.
Universalkapilläranslutningar tillgängliga i:
  • Rak kapillärkoppling för sammankoppling av 2 pelare
  • Y-formad kapillärkoppling för anslutning av 3 pelare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Universal kapillärkontakt
Diameter (metrisk) Yttre 0,30 till 0,75 mm
Anslutningar Rak
Inkluderar Box av polypropen
Kvantitet 10/Låda
Diameter (metrisk) Inre 0,20 till 0,53 mm
Färg Klart
För användning med (utrustning) Fused-Silica Kapillärkolonner i GC