Läs mer
Buerkle™ Universal slangkopplingar med koniska munstycken
Produktkod. 10366031 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Material:
PVDF
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material unitSize
10366031 Polypropen Paket med 10
10789782 PVDF Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366031 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 87000417
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universal slangkopplingar med koniska munstycken; koniska, raka slanganslutningar för universell användning.
  • Koniska, raka slangkopplingar
  • PP, Temperaturbeständig upp till +135° C max.
  • PVDF, Temperaturbeständig upp till +160° C max., mycket resistent mot kemikalier
  • Steriliserbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel, RoHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med 4 till 17 mm slang
Förpackningsmängd 10/Pk.; 20/Skala
Motståndsegenskaper Upp till °135 C Temperaturbeständig
Form Rak
Färg Genomskinlig
Produkttyp Slangrörskoppling