Beskrivning
- Koniska, raka slangkopplingar
- PP, Temperaturbeständig upp till +135° C max.
- PVDF, Temperaturbeständig upp till +160° C max., mycket resistent mot kemikalier
- Steriliserbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel, RoHS |
| Diameter (metrisk) | 4 till 17 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | PVDF |
| För användning med | 4 till 17 mm slang |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Motståndsegenskaper | Kemikaliebeständig, Upp till °160 C Temperaturbeständig, UV-beständig |
| Slangstorlek | För diametrar 4-17 mm |
| Form | Cylindrisk |
| Färg | Genomskinlig |
| Visa mer |