Läs mer
Fisherbrand™ X3 Universal Indicator pH Paper Roll Refill, pH 1-14
Produktkod. 10151622 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
1 till 14
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10151622 1 till 14 Paket med 3
1 options
Produktkod. 10151622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.03 SEK
    155.13 SEK / Paket med 3
    Save 55.90 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät snabbt och enkelt lösningens pH-värde vid den intressanta punkten med detta papper impregnerat med universell indikatorlösning. Fisherbrand™ Universal Indicator pH-pappersrulle uppvisar jämna färgförändringar över ett pH-värdesområde från 1 till 14.
  • Färdig att använda.
  • Ingen kalibrering, installation eller underhåll.
  • Perfekt för en mängd olika miljöer.
Beställningsinfo
Detta är en refill för Fisherbrand Universal pH-indikatorpapper, intervall 1-14 (kod 11763554).
Specifikationer
pH-intervall 1 till 14
Kvantitet 1 rulle
Typ Universal pH-indikatorpapper - Refill, klass 911