Läs mer
Universal indicator Solution, pH 4 to 10, Honeywell™
Produktkod. 15685140 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15685140 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 15685140 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 36828100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
With color chart and directions for use, pH 4-10
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Universal indicator solution
CAS 34722-90-2
Molekylformel C27H27Br2NaO5S
MDL-nummer MFCD00077263,MFCD00077263,MFCD00077263
UN-nummer UN1170
InChI-nyckel NMKFVGALBGZKGW-FKWCIMQXSA-M
LEDER [Na+].CC(C)C1=CC(\C(C2=CC=CC=C2S([O-])(=O)=O)=C2/C=C(C(C)C)C(=O)C(Br)=C2C)=C(C)C(Br)=C1O
IUPAC-namn sodium;2-bromo-4-[(Z)-(3-bromo-2-methyl-4-oxo-5-propan-2-ylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-(2-sulfophenyl)methyl]-3-methyl-6-propan-2-ylphenolate
Molekylvikt (g/mol) 646.37
PubChem CID 102183223
Kvantitet 100 mL
Flampunkt 23°C (73.4°F)