Läs mer
Novus Biologicals™ Universal Lateral Flow Assay Kit
Produktkod. 18710094 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 Tests
Produktkod. Kvantitet
18710094 100 Tests
1 options
Produktkod. 18710094 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer 43000100
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
The Expedeon Universal Lateral Flow Assay (LFA) Kit is designed to enable the easy development of customized sandwich lateral flow assays.
Kit Contents:
  • 3 x 100ug Lightning-Link™ Ulfa-Tag conjugation kit
  • 3 x MINI reaction 40 nm InnovaCoat™ GOLD
  • 40 nm InnovaCoat GOLD™-Biotin
  • 2 x 96-well low binding well plates
  • 100 Universal-LFA strips
  • Buffer
  • Scoring card
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Assay Kit
Kvantitet 100 Tests
Förvaringskrav Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Mål Universal Lateral Flow