Läs mer
Corning™ Universell linjär pipettstativ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16309931 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Orange
Positioner:
4
6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Positioner
16309931 Klart 6
16389921 Orange 4
16399921 Klart 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16309931 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6068
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväm pipettförvaring.
Corning™ universal linjär stativ (6068) rymmer 6 enkanaliga eller 3 flerkanaliga pipetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Håller Enkanalspipetter (6) eller flerkanalspipetter (3)
Positioner 6
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Pipetter
Kvantitet Låda med 1
Längd (metrisk) 42.6 cm
Produkttyp Pipettställ
Höjd (metrisk) 23.8 cm
Bredd (metrisk) 11 cm