Läs mer
Corning™ Universell linjär pipettstativ
Produktkod. 16389921 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Klart
Orange
Positioner:
4
6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Positioner
16389921 Orange 4
16399921 Klart 4
16309931 Klart 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16389921 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    649.65 SEK / Paket med 1
    Save 50.35 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Bekväm pipettförvaring.
Corning™ universellt linjärt stativ för fyra pipetter, (fyra enkanaliga, max två 8-kanals eller 12-kanalspipetter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Orange
Håller Enkanalspipetter (4) eller flerkanalspipetter (2)
Material POM
Positioner 4
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Pipetter
Kvantitet Låda med 1
Längd (metrisk) 30.6 cm
Produkttyp Pipettställ
Höjd (metrisk) 23.8 cm
Bredd (metrisk) 11 cm