Läs mer
Corning™ Universell linjär pipettstativ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7163634 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Klart
Orange
Positioner:
4
6
Produktkod. 16389921
Brand: Corning™ 6066
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekväm pipettförvaring.
Corning™ universellt linjärt stativ för fyra pipetter, (fyra enkanaliga, max två 8-kanals eller 12-kanalspipetter)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Pipettställ
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Orange
Håller Enkanalspipetter (4) eller flerkanalspipetter (2)
Material POM
Positioner 4
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Pipetter
Kvantitet Låda med 1
Längd (metrisk) 30.6 cm
Bredd (metrisk) 11 cm
Höjd (metrisk) 23.8 cm