Läs mer
3M™ Universella mikrofiberservetter, serie 14
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Förpackningsmängd:
10/Förpackning
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Beskrivning
- Mycket mångsidig och återanvändbar trasa
- Designad för att samtidigt fånga och ta bort damm, smuts, fingeravtryck och fukt från en mängd olika ytor
- Till skillnad från konventionella våtservetter tränger de bandliknande fibrerna djupt in i ytojämnheter där smuts, fett och mikroorganismer gömmer sig
- Kan tvättas i maskin upp till 90 °C
- Tål upp till 300 tvättcykler
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rengöringsduk |
| Längd (metrisk) | 400 mm |
| Bredd (metrisk) | 400 mm |
| Material | Mikrofiber |
| Färg | Rött |
| Mått (L x B) | 400 x 400 mm |
| För användning med (applikation) | Rengöring av vanliga ytor |
| Förpackningsmängd | 10/Förpackning |
| Skötselråd | Maskintvättbar |