Läs mer
3M™ Universella mikrofiberservetter, serie 14
Produktkod. p-7213707
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Förpackningsmängd:
10/Förpackning
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsmängd unitSize
17198600 Blått 10/Förpackning -
17128610 Blått 100/förpackning -
17118610 Klart 10/Förpackning Paket med 100
17158610 Klart 100/förpackning Paket med 12
17168610 Rött 10/Förpackning -
17138610 Rött 100/förpackning -
17108610 Gult 10/Förpackning -
17148610 Gult 100/förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17198600 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000061419
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Lämplig för användning på sjukhus, restauranger, kontor och badrum
  • Highly versatile and reusable cloth
  • Designed to simultaneously trap and remove dust, dirt, fingerprints, and moisture from a wide variety of surfaces
  • Unlike conventional wipes, the ribbon-like fibers penetrate deeply into surface irregularities where dirt, grease, and micro-organisms hide
  • Machine washable up to 90°C
  • Resists up to 300 wash cycles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cleaning Cloth
Längd (metrisk) 400 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Material Microfiber
Färg Blått
Mått (L x B) 400 x 400 mm
För användning med (applikation) Cleaning Common Surfaces
Förpackningsmängd 10/Förpackning
Skötselråd Machine Washable