Läs mer
Heidolph™ Perforerad plattform 1000
Produktkod. 10322702 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
0 till 1100 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
10322702 0 till 1100 rpm Varje
1 options
Produktkod. 10322702 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5495910000
Beräknad leverans: 13-11-2026
För användning med Vibramax 100 och Rotamax 120
Universell perforerad plattform möjliggör individuellt arrangemang av fartyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bärande kapacitet (metrisk) 2 kg
Hastighetsintervall 0 till 1100 rpm
Produkttyp Perforerad plattform
Mått (L x B) 22 x 22 cm