Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Produktkod. 10455532 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
1 till 14
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10455532 1 till 14 Paket med 200
1 options
Produktkod. 10455532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.40 SEK
    72.74 SEK / Paket med 200
    Save 10.66 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger snabba och exakta avläsningar. Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper inkluderar en färgskala tryckt på omslaget för bekvämlighet.
  • Filterpapper indränkt med en eller flera färgade pH-indikatorer
  • Ekonomiskt område av pH 0 till 14
  • Finns i en mängd olika format för att möta individuella behov
  • Referensdiagram visar färgförändringar i steg om pH2
Specifikationer
pH-intervall 1 till 14
Formatera Låda
Kvantitet 200 låda
Typ Betyg 911