Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Produktkod. 10482341 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
1 till 14
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
10482341 1 till 14 Paket med 4
1 options
Produktkod. 10482341
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försedd med en färgtabell för att fastställa färgförändring.
  • Dispenserrull med indikatorremsor 5 m långa
  • pH-värde varierar från 1 till 14
  • 4/pack
Specifikationer
pH-intervall 1 till 14
Formatera Dispenserrulle
Inkluderar Färgtabell
Kvantitet 4/Pk.
Längd (metrisk) 5 m