Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Produktkod. 11517392 Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
0,5 till 5
0,5 till 5,5
1 till 11
1 till 14
4 till 7
5 till 9
6,5 till 10
9 till 13
Formatera:
Provrör
Rulla
Längd (metrisk):
5 m
50 mm
Kvantitet:
1 rulle
10-pack
4 rullar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11517392
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger grov kunskap om pH.
  • Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifikationer
pH-intervall 0,5 till 5,5
Formatera Rulla
Kvantitet 4 rullar
Typ Grade 911
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 7 mm