Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Produktkod. 11557392 Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
0,5 till 5
0,5 till 5,5
0.5 to 5
1 till 11
1 to 11
1 to 14
4 till 7
5 till 9
6,5 till 10
9 till 13
9 to 13
Formatera:
Provrör
Roll
Rulla
Längd (metrisk):
5 m
50 mm
Kvantitet:
1 Roll
10-pack
4 Rolls
4 rullar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11557392
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger grov kunskap om pH.
  • Provides rapid and precise readings
  • Includes color scale printed on cover for convenience
Applications:
  • Used for general analysis in chemical, school laboratories
Specifications
pH-intervall 9 to 13
Formatera Roll
Kvantitet 4 Rolls
Typ Universal pH indicator Paper
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 7 mm