Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Produktkod. 11713564 Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
0.5 to 5
0.5 to 5.5
1 till 11
1 to 11
1 to 14
4 to 7
5 to 9
6.5 to 10
9 to 13
Formatera:
Provrör
Roll
Tube
Längd (metrisk):
5 m
50 mm
Kvantitet:
1 Roll
10 Pack
10-pack
4 Rolls
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11713564
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger grov kunskap om pH.
  • Provides rapid and precise readings
  • Includes color scale printed on cover for convenience
Applications:
  • Used for general analysis in chemical, school laboratories
Specifikationer
pH-intervall 9 to 13
Formatera Roll
Kvantitet 1 Roll
Typ Universal pH indicator Paper
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 7 mm