Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
0.5 to 5
0.5 to 5.5
1 till 11
1 to 11
1 to 14
4 to 7
5 to 9
6.5 to 10
9 to 13
Formatera:
Provrör
Roll
Tube
Längd (metrisk):
5 m
50 mm
Kvantitet:
1 Roll
10 Pack
10-pack
4 Rolls
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Provides rapid and precise readings
- Includes color scale printed on cover for convenience
Applications:
- Used for general analysis in chemical, school laboratories
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 9 to 13 |
| Formatera | Tube |
| Kvantitet | 10 Pack |
| Typ | Universal pH indicator Paper |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |