Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Produktkod. 12345378 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
0,5 till 5
1 till 11
1 till 14
4 till 7
9 till 13
Formatera:
Provrör
Rulla
Längd (metrisk):
50 mm
5 m
Kvantitet:
1 Roll
10-pack
4 kast
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Formatera Längd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
12345378 1 till 11 Provrör 50 mm 10-pack Varje
11793554 0,5 till 5 Rulla 5 m 1 Roll Varje
15585669 1 till 11 Rulla 5 m 1 Roll Varje
15505679 1 till 14 Rulla 5 m 1 Roll Varje
15515679 1 till 14 Rulla 5 m 4 kast Paket med 4
11527392 4 till 7 Rulla 5 m 4 kast Paket med 4
12305378 9 till 13 Provrör 50 mm 10-pack Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12345378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 SEK
    48.87 SEK / Paket med 1
    Save 99.13 SEK
    66% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger grov kunskap om pH.
  • Filterpapper indränkt med en eller flera färgade pH-indikatorer
  • Finns i en mängd olika format för att möta individuella behov
  • Referensdiagram visar färgförändringar i steg om pH2
Specifikationer
pH-intervall 1 till 11
Formatera Provrör
Kvantitet 10-pack
Typ Betyg 911
Längd (metrisk) 50 mm
Bredd (metrisk) 10 mm