Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Produktkod. 15515679 Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
0,5 till 5
0,5 till 5,5
0.5 to 5
1 till 11
1 to 11
1 to 14
4 till 7
5 till 9
6,5 till 10
9 till 13
9 to 13
Formatera:
Provrör
Roll
Rulla
Längd (metrisk):
5 m
50 mm
Kvantitet:
1 Roll
10-pack
4 Rolls
4 rullar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 15515679
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger grov kunskap om pH.
  • Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
  • Available in a variety of formats to meet individual needs
  • Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifikationer
pH-intervall 1 to 14
Formatera Roll
Kvantitet 4 Rolls
Typ Grade 911
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 7 mm