Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
0,5 till 5
0,5 till 5,5
0.5 to 5
1 till 11
1 to 11
1 to 14
4 till 7
5 till 9
6,5 till 10
9 till 13
9 to 13
Formatera:
Provrör
Roll
Rulla
Längd (metrisk):
5 m
50 mm
Kvantitet:
1 Roll
10-pack
4 Rolls
4 rullar
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
- Filter paper soaked with one or several colored indicators of pH
- Available in a variety of formats to meet individual needs
- Reference chart shows color changes in steps of pH2
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 1 to 11 |
| Formatera | Roll |
| Kvantitet | 1 Roll |
| Typ | Grade 911 |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |