Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Produktkod. 11763554 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
0 till 10
1 till 14
5 till 9
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11763554 1 till 14 Varje
11703564 5 till 9 Varje
11783554 0 till 10 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11763554
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger snabba och exakta avläsningar. Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper inkluderar en färgskala tryckt på omslaget för bekvämlighet.
  • Filterpapper indränkt med en eller flera färgade pH-indikatorer
  • Doppa indikatorpapper i vätskan som ska testas i några sekunder och ta bort det från testlösningen och jämför de resulterande färgerna med färgskalan tryckt på omslaget
  • Levereras på en dispenserrulle på 5m
  • Två tillgängliga pH-intervall: 1 till 14 och 1 till 11
Specifikationer
pH-intervall 1 till 14
För användning med (applikation) Mätning av pH
Kvantitet 5 m dispenserrulle
Testmetod Indikatorremsor