Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Produktkod. 11783554 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
pH-intervall:
0 till 10
1 till 14
5 till 9
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11783554 0 till 10 Varje
11703564 5 till 9 Varje
11763554 1 till 14 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11783554
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.25 SEK
    65.03 SEK / Paket med 1
    Save 22.22 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger snabba och exakta avläsningar. Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper inkluderar en färgskala tryckt på omslaget för bekvämlighet.
  • Filterpapper indränkt med en eller flera färgade pH-indikatorer
  • Ekonomiskt område av pH 0 till 14
  • Finns i en mängd olika format för att möta individuella behov
  • Referensdiagram visar färgförändringar i steg om pH2
Specifikationer
pH-intervall 0 till 10
Formatera Rulla
Kvantitet 1 rulle
Typ Betyg 911
Längd (metrisk) 5 m
Bredd (metrisk) 10 mm