Läs mer
Fisherbrand™ Universal pH-indikatorpapper
Handla allt Fisherbrand Produkter
pH-intervall:
0 till 10
1 till 14
5 till 9
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| pH-intervall | 5 till 9 |
| Formatera | Rulla |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Typ | Betyg 911 |
| Längd (metrisk) | 5 m |
| Bredd (metrisk) | 7 mm |